Merck
26745-U
Serie 7000 Reparatur-Kits
for use with Hamilton 7105 KH
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
24 ga (bevel tip)
Beschreibung
7105KH
Leistungsmerkmale
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 17893
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
5 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 7105 KH
Allgemeine Beschreibung
Ein Set enthält: Nadel, Kolbendraht, Ferrule und Anleitung.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)