Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s ga (cone tip)
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80094
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
General description
Glaskörper mit PTFE Führungsstangen-Dichtung.
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle is ideally used for liquid and gas chromatography. It is found to be stable in handling radioactive materials, sterile solutions, corrosive gases and liquids.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® Spritze, eingeklebte Nadel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?