Merck
257397
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(5-Phenyl-2-Oxazolyl)Benzen
≥99%
Synonym(e):
2,2′-p-Phenylen-bis-(5-phenyloxazol), Di-(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzol, POPOP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.40
Beilstein:
325741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
242-246 °C (lit.)
λmax
362 nm
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChIKey
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)