Wichtige Dokumente
25410
2-Chlor-4-nitro-benzoesäure
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Qualität
technical
Assay
≥90% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
136-140 °C
Löslichkeit
methanol: soluble 0.5 g/10 mL, very faintly turbid, faintly yellow-green
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)