Merck
24920
Chloriodmethan
purum, ≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.38
EC Number:
209-804-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730802
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.58, n20/D 1.582 (lit.)
bp
108-109 °C (lit.)
density
2.422 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCI
InChI
1S/CH2ClI/c2-1-3/h1H2
InChI key
PJGJQVRXEUVAFT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)