Merck
24510
Chloressigsäure
puriss., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Monochloressigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.50
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-178-4
Beilstein/REAXYS Number:
605438
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.26 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.0% (T)
form
solid
ign. residue
≤0.05%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O, OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the gravimetric det. of zirconium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloressigsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Norwitz
Analytica Chimica Acta, 35, 491-491 (1966)
The crystal and molecular structures of trinuclear vanadium and chromium complexes with chloroacetic acid.
Glowiak T, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 25(5), 359-371 (1977)
Yang Yu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3508-3510 (2007-05-11)
A simple and effective synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives from aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea using chloroacetic acid as catalyst under solvent-free conditions is described. Compared with the classical Biginelli reaction conditions, this new method has the advantage of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
515000-5G04061831820546