Wichtige Dokumente
24320
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
SMILES String
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
InChIKey
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)