21886
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlor-fluorescein-diacetat-N-succinimidylester
for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Qualität
for fluorescence
Assay
≥85% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
≥220 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc7cc8Oc9cc(OC(C)=O)c(Cl)cc9C%10(OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c8cc7Cl
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)