Merck
210374
Sigma-Aldrich
Säuregelb 42
Dye content 25 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H24N8Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
758.69
Farbindexnummer:
22910
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 25%
mp (Schmelzpunkt)
263 °C (dec.) (lit.)
λmax
410 nm
SMILES String
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)