Merck
210331
Säuregrün 27
Dye content 65 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H32N2Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
706.74
Colour Index Number:
61580
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-061-3
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm, 642 nm (2nd)
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)