Fortfahren mit
20915
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, PTFE-Luer-Lock
1725TLL, volume 250 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE Luer lock
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81120
needle L
, n/a
volume
250 μL
fitting
luer lock (without slots)
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
209162620726204
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
material
PTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock (with slots)
material
PTFE Luer lock (with slots)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
needle size
(not included)
manufacturer/tradename
Hamilton 81120
manufacturer/tradename
Hamilton 81220
manufacturer/tradename
Hamilton 81227
manufacturer/tradename
Hamilton 80927
volume
250 μL
volume
0.5 mL
volume
0.5 mL
volume
50 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)