Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE Luer lock
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81220
needle L
, n/a
volume
0.5 mL
fitting
luer lock (without slots)
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE Luer lock | material PTFE Luer lock | material PTFE Luer lock (with slots) | material PTFE Luer lock (with slots) |
| fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) | fitting luer lock (without slots) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 81220 | manufacturer/tradename Hamilton 81120 | manufacturer/tradename Hamilton 81227 | manufacturer/tradename Hamilton 80927 |
| volume 0.5 mL | volume 250 μL | volume 0.5 mL | volume 50 μL |
| needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a | needle L , n/a |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700, PTFE-Luer-Lock
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?