Merck
20770-U
Hamilton® Spritzenreiniger
AC/DC input 120 V AC, L × W × H 6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
Synonym(e):
14-824-50
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
metal body
Leistungsmerkmale
Cleans MODIFIED MICROLITER with only heat and cleans MICROLITER AND GASTIGHT® syringes when a voltage rheostat is added to reduce the chamber temperature.
Hersteller/Markenname
Hamilton 76610
Verpackung
1 ea of
L × B × H
6.0 in. × 1.8 in. × 2.7 in.
Allgemeine Beschreibung
Für Chromatogramme ohne Geisterpeaks
Zum Reinigen von Hamilton- oder anderen Spritzen bis zu Nadelstärke 18 (1,2mm Außendurchmesser). Das Gerät wird nur an eine Wasserstrahlpumpe oder eine andere Vakuumpumpe angeschlossen, die Nadel durch das Septum eingeführt, und in 10- 30 Sekunden ist Ihre Spritze für die nächste Probe bereit. In einem einzigen Arbeitsschritt werden flüchtige Verunreinigungen durch Hitze (250°C) und Vakuum verdampft.
Bei den Hamilton-Spritzen der Serie 7000 sind keine Flüssigkeiten erforderlich. Für Spritzen der Serie 700 und andere normale Spritzen erniedrigen Sie die Temperatur mit einem Rheostat auf 50°C oder weniger und ziehen eine Flüssigkeit durch Spritzenkörper und Nadel. Eine Bedienungsanleitung liegt dem Gerät bei. (Nicht in der EU erhältlich!)
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.