Wichtige Dokumente
20416
Dreischichtige Scheibensepten
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Hamilton 76003
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Durchmesser
9 mm ( 11/32 in.)
Allgemeine Beschreibung
Inlet-Temperatur: bis zu 200°C
Eine weiche innere Silikongummi-Lage zwischen zwei härteren Außenlagen.
Eine weiche innere Silikongummi-Lage zwischen zwei härteren Außenlagen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)