Wichtige Dokumente
200808
Benzoyl-leukomethylenblau
Dye content 90 %
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H23N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.51
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 90%
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (lit.)
λmax
258 nm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)