Merck
195138
Sigma-Aldrich
Mordant Gelb 7 Natriumsalz
Dye content 65 %
Synonym(e):
3-Methyl-5-(4-sulfophenylazo)salicylic acid disodium salt, Mordant Yellow 7
About This Item
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 65%
λmax
364 nm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)