Wichtige Dokumente
19445
Triethylphosphat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Phosphorsäure-triethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.28 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
845 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.402-1.408
n20/D 1.403 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)