Fortfahren mit
181293
Poly(acrylsäure)
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C3H4O2)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
average Mn 130,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
transition temp
Tg 106 °C
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
181285523925416002
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
transition temp
Tg 106 °C
transition temp
Tg 106 °C
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average Mn 130,000 (Typical)
mol wt
average Mv ~450,000
mol wt
average Mw ~100,000
mol wt
average Mw ~250,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(acrylsäure)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
200.3 °F
flash_point_c
93.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)