Merck
17798
Sigma-Aldrich
Pongamol
purum, ≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propandion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
126-130 °C
SMILES String
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Sonstige Hinweise
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)