Merck
17773
Isopentylamin -hydrochlorid
puriss., ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
1-Amino-3-methylbutan -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.62
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3947083
Assay:
≥98.0% (TLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
65-69 °C
functional group
amine
SMILES string
Cl.CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N.ClH/c1-5(2)3-4-6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
InChI key
HOMVDRDAAUYWKL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)