Merck
17550
2-(Brommethyl)acrylsäure
purum, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)propenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH2Br)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.99
EC Number:
276-774-0
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2426204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-(Brommethyl)acrylsäure, purum, ≥97.0% (T)
InChI key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
SMILES string
OC(=O)C(=C)CBr
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
68-73 °C
70-73 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Preparation of the corresponding Wittig-Horner reagents; The ethyl ester is used for Reformatskii-type reactions giving α-methylene-γ-lactones
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Duttmann et al.
Chemische Berichte, 112, 3480-3480 (1979)
K. Ramarajan et al.
Organic Syntheses, 59, 2080-2080 (1980)