Merck
17365
Supelco
Tetrapentylammonium-tetrakis-(4-fluorphenyl)-borat
Selectophore
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H60BF4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
689.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
Selectophore
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C
SMILES String
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Allgemeine Beschreibung
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)