16940
1-Brom-2,2-dimethyl-propan
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Neopentylbromid
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
105-106 °C/767 mmHg (lit.)
Dichte
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
InChIKey
CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?