Wichtige Dokumente
16760
Allylphenoxyacetat
analytical standard
About This Item
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.514-1.518
n20/D 1.516 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
Dichte
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
C=CCOC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-8-13-11(12)9-14-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChIKey
VUFZVGQUAVDKMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)