Merck
16486
Decyl-β-D-glucopyranosid 20 mmol/l -Lösung
Synonym(e):
Decyl-β-D-glucopyranosid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
261-469-7
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)