Wichtige Dokumente
154911
2-Methylbutan
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonym(e):
Isopentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
11.17 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
788 °F
Expl.-Gr.
8.3 %
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
Dichte
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 192 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.07
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-59.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-51 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?