Merck
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-L-methionin-4-nitrophenylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H22N2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.42
Beilstein:
1895970
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)