Wichtige Dokumente
14603
Zirkonium(IV)-oxid
purum, ≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Synonym(e):
Zirkoniumdioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥99% ZrO2 + HfO2 basis
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
bp
5000 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2700 °C (lit.)
Dichte
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
silicate (as SiO2): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤300 mg/kg
Ti: ≤1000 mg/kg
SMILES String
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChIKey
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?