Merck
14170
Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat
≥98.0% (NT), solid, puriss. p.a.
Synonym(e):
Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Butandisäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOOCCH2CH2COONa · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-778-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3921044
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
solid
Solubility:
H2O: soluble 270 g/L at 20 °C (completely)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat, puriss. p.a., ≥98.0% (NT)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
solubility
H2O: soluble 270 g/L at 20 °C (completely)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium succinate dibasic hexahydrate is hexahydrate form of sodium succinate. It is generally used as a carbon source and electron donor in electrochemistry.
Application
Sodium succinate dibasic hexahydrate is used as a precipitation agent in the synthesis of ZnO-HNBs (zinc oxide- hollow nano-baskets), that is used for the degradation of rhodamine 6G.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)