Merck
12358
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-Sulfat Hydrat
technical, 21-23% Fe basis
Synonym(e):
Eisen(III)-Sulfat
About This Item
Lineare Formel:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.88 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualitätsniveau
Qualität
technical
Konzentration
21-23% Fe
Verunreinigungen
residual solvents, complies
SMILES String
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)