Wichtige Dokumente
12019
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, 7-Nitro-benzofurazan-markiert
for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
L-β,γ-Dipalmitoyl-α-cephalin, 7-Nitro-benzofurazan-markiert, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, Phosphatidylethanolamin 16:0, NBD-markiert
About This Item
Qualität
for fluorescence
Assay
≥98.0% (TLC)
Fluoreszenz
λex 459 nm; λem 528 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP(OCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)(O)=O
InChI
1S/C43H75N4O11P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-40(48)54-35-37(57-41(49)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)36-56-59(52,53)55-34-33-44-38-31-32-39(47(50)51)43-42(38)45-58-46-43/h31-32,37,44H,3-30,33-36H2,1-2H3,(H,52,53)/t37-/m1/s1
InChIKey
ODWMPKRLTCWGFP-DIPNUNPCSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)