Fortfahren mit
103624
Sudan I
Dye content ≥95 %
Synonym(e):
1-Phenylazo-2-naphtol, Solvent Yellow 14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5N=NC10H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
12055
NACRES:
NA.47
EC Number:
212-668-2
MDL number:
€ 34,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
mp
131-133 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
density
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (extinction coefficient)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
InChI key
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Sudan I is a lysochrome, a diazo-conjugate dye, used as an industrial dye, added to products such as waxes, oils, petrol, solvents and polishes. Sudan I is a category 3 carcinogen previously, now banned, used to color certain foodstuffs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199656S4136S4131
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
solubility
chloroform: 10 mg/mL
solubility
toluene: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan I
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)