Fortfahren mit
100994
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Dye content 95 %
Synonym(e):
1-(p-Nitrophenylazo)-2-naphthol, Pararot
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4N=NC10H6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.28
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-093-8
MDL number:
€ 82,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
mp
248-252 °C (lit.)
λmax
488 nm
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
InChI key
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biologischer Farbstoff
Biochem/physiol Actions
Biologischer Farbstoff
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40446404365458848
Pararot analytical standard
Supelco
40446
Pararot
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 95%
composition
-
composition
Dye content, 40%
composition
Dye content, 80%
mp
248-252 °C (lit.)
mp
248-252 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmax
488 nm
λmax
-
λmax
538 nm
λmax
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)