Unterstützung erhaltenform
beads
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.5 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
Other Notes
Resin for the synthesis of Multiple Antigenic Peptides, MAP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?