Merck
09575
4-Amino-6-(trifluormethyl)-benzol-1,3-disulfonamid
technical, ≥96% (HPLC)
Synonym(e):
5-Amino-α,α,α-trifluortoluol-2,4-disulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8F3N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-506-8
Beilstein/REAXYS Number:
1164542
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Level
assay
≥96% (HPLC)
ign. residue
≤2%
mp
241-246 °C
SMILES string
Nc1cc(c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
InChI key
KRVABEGPNKGLOT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
O Brørs et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 51(4), 273-277 (1982-10-01)
The inhibitory effect of hydroflumethiazide (HFT) and its metabolite, 2,4-disulfamyl-5-trifluoromethylaniline (DTA) on cyclic AMP phosphodiesterase and the binding of HFT and DTA to carbonic anhydrase was studied in vitro. Significant inhibition of rat kidney low-Km cyclic AMP phosphodiesterase was observed
Global Trade Item Number
SKUGTIN
331066-5G04061837704215
331066-100G04061837704208
331066-25G04061826726594