product line
BioReagent
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 635 nm; λem 659 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC1=CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c2cc3c(C=C4C=C\C(C=C4C3(C)C)=[N+](/C)C)cc12
InChI
1S/C28H34N2O2.ClHO4/c1-18-17-27(2,3)30(12-8-9-26(31)32)25-16-24-20(14-22(18)25)13-19-10-11-21(29(6)7)15-23(19)28(24,4)5;2-1(3,4)5/h10-11,13-17H,8-9,12H2,1-7H3;(H,2,3,4,5)
InChI key
KIDFITUZQAFBTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Abklingzeit der Fluoreszenz beträgt 1.9 ns.
Application
Legal Information
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W338818-100G-K | 04061837807480 |
| W338818-4KG-K | 04061837807503 |
| 172839-25G | 04061838346490 |
| W338818-1KG-K | 04061837807497 |
| W338820-500G-K | 04061834423423 |
| W338820-SAMPLE-K | 04061834359036 |
| W338820-100G-K | 04061834359029 |
| W338818-SAMPLE-K | 04061837535994 |