Merck
08472
Harmalin
analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carbolin, 3,4-Dihydroharmin, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indol, Dihydroharmin, Harmalol-methylether, Harmidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.26
EC Number:
206-152-6
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
207310
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
  • Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
  • Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
  • Trypanothione reductase inhibitors†
Biochem/physiol Actions
CNS-Stimulant; kann durch NMDA-Rezeptoren wirksam werden
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Harmalin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
223115-500G04061837812088