Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥97.0%
optical purity
enantiomeric excess: ≥98.0% (HPLC)
mp
63-67 °C
functional group
phenyl
SMILES string
S=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NOS/c13-10-11-9(7-12-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,13)/t9-/m0/s1
InChI key
WJSUXYCBZFLXIK-VIFPVBQESA-N
Application
A highly selective and efficient chiral auxiliary which can be directly reduced to its corresponding aldehyde and the chiral auxiliary by reductive cleavage with diisobutylaluminum hydride.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Velazquez. F.; Olivo, H. F.
Current Organic Chemistry, 6, 303-303 (2002)
M T Crimmins et al.
Organic letters, 2(6), 775-777 (2001-02-07)
[formula: see text] Asymmetric aldol additions using chlorotitanium enolates of thiazolidinethione propionates proceed with high diastereoselectivity for the "Evans" or "non-Evans" syn product depending on the nature and amount of the base used. With (-)-sparteine as the base, selectivities of
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 320293-PZ | 04061823810647 |
| 320293-1L | 04061826695791 |
| 41610-6X100ML | 04061838232038 |
| D186309-500ML | 04061833560969 |
| D186309-18L-C | 04061837550317 |
| D186309-4X100ML | 04061837550362 |
| 8030711000 | 04022536378114 |
| 49497-1ML | 04061838203021 |
| 49497-10ML | 04061838196071 |
| 49497-10X1ML | 04061838196088 |
| 41610-1L | 04061838127365 |
| 41610-500ML | 04061838127372 |
| 41610-100ML | 04061838127358 |
| D186309-1L | 04061833560952 |
| D186309-100ML | 04061833560938 |
| D186309-18L-KL | 04061833560945 |
| D186309-18L | 04061837550300 |
| D186309-25ML | 04061837550348 |