Merck
08379
Diadinoxanthin
analytical standard
Synonym(e):
(3S,3’R,5R,6S)-7′,8′-Didehydro-5,6-epoxy-5,6-dihydro-β, β-carotin-3,3‘-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H54O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.85
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥94.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC1(C)[C@](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C#CC2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C40H54O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-20,23-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,39-,40+/m1/s1
InChI key
OGHZCSINIMWCSB-GHIQLMQGSA-N
General description
Diadinoxanthin belongs to the class of carotenoids.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
115878-25G04061838703910