Merck
08043
Sigma-Aldrich
2-Amino-heptansäure
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
2-Amino-oenanthsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
Beilstein:
1722018
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥97.0% (NT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to faint beige
mp (Schmelzpunkt)
~280 °C (dec.)
Anwendung(en)
detection
peptide synthesis
SMILES String
CCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-5-6(8)7(9)10/h6H,2-5,8H2,1H3,(H,9,10)
InChIKey
RDFMDVXONNIGBC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)