Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 63.8 °C)
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
InChI key
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Safrol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
94-59-7
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 08010-100MG | 04061834243106 |