Fortfahren mit
06914
Thiophen
analytical standard
Synonym(e):
Thiofuran, Thiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-729-4
Beilstein/REAXYS Number:
103222
MDL number:
€ 21,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 12.5 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
743 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
~0.2% benzene
refractive index
n20/D 1.529
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thiophene belongs to the class of polycyclic aromatic sulfur heterocycles, which are carcinogenic compounds found in crude oil. Thiopenes are widely used as building blocks in many agrochemicals, pharmaceuticals, and material science.
Application
Thiophene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in diesel oil and crude oil using two-dimensional gas chromatography with sulfur chemiluminescence detection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T318018.08157T15601
Thiophen analytical standard
Supelco
06914
Thiophen
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiophen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
15.8 °F
flash_point_c
-9 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)