Fortfahren mit
06466
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 170,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amberlite IRA402 Chlorid-Form, chloride form
description
strongly basic
form
beads
parameter
60 °C OH- form max. temp., 77 °C Cl- form max. temp.
moisture
49-60%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium functional group
particle size
20-25 mesh, 600-750 μm
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für die Wasserkonditionierung, entfernt schwach saure Verunreinigungen. Chemisch gleich mit Amberlite® IRA400, jedoch mit einer geringeren Vernetzung, für bessere Diffusionsraten von großen organischen Verbindungen.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
064330645706428
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene/divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium functional group
matrix active group
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
matrix active group
dimethylethanolamine functional group
matrix active group
sulfonic acid
particle size
20-25 mesh, 600-750 μm
particle size
20-25 mesh, 600-750 μm
particle size
530-800 μm
particle size
620-830 μm
parameter
60 °C OH- form max. temp., 77 °C Cl- form max. temp.
parameter
40 °C OH- form max. temp., 77 °C Cl- form max. temp.
parameter
40 °C OH- form max. temp., 77 °C Cl- form max. temp.
parameter
121 °C max. temp.
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amberlite IRA402 Chlorid-Form
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)