Merck
06406
Supelco
Aluminiumoxid auf DC-Alufolien
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, size 10 cm × 20 cm
Synonym(e):
Aluminium DC-Platten: Alumina mit Fluoreszenz, DC-Karten Aluminiumoxid
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
Materialien
aluminum oxide matrix
aluminum support
Qualitätsniveau
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
fluorescent indicator
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Größe
10 cm × 20 cm
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)