Merck
06246
Clenbuterol-d9
analytical standard
Synonym(e):
1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert.-butyl-d9-amino)-ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D9H9Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.25
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC), ≥97.0% (isotopic purity)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
environmental
mass shift
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
General description
Standard für die Supelco MIP SPE-Kartuschen. Bitte fordern Sie für weiterführende Informationen die Supelco-Literatur T407075, T706019, T706030 und T706020 an.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119024-1G04061825752105