This product is not tested for solubility on a lot to lot basis. For assay purposes, this material has been solubilized at 10 mg/mL in Heptane and n-Hexane. Historical data indicates that this compound is also soluble at 50 mg/mL in Chloroform. This is a neat or pure liquid with a density of 0.921 g/mL at 25 °C.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 314,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)OC
InChI
1S/C23H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17,19-20H,3,6,9,12,15,18,21-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-,20-19-
InChI key
VCDLWFYODNTQOT-JDPCYWKWSA-N
General description
Application
- Für die Entwicklung eines Gaschromatografieverfahrens in Kombination mit einem Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometer (GC-QTOF), das mit Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck (APCI) als Quelle für den Nachweis von 11 Methylestern mit sehr langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren (VLU-PUFA) in 12 Augenproben von vier verschiedenen Fischspezies fungiert
- Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-Analyse von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure, die durch pH-Zone-Refining-Gegenstromverteilungschromatografie nach ihrer Methylveresterung aus Fischölproben abgeschieden wurden
- Quantifizierung von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure nach ihrer Ultraschall-Zellbrecher-Extraktion und Derivatisierung zu Methylestern aus sechs Arten von Meeresfrüchteproben mittels an einen Flammenionisationsdetektor gekoppelter Gaschromatografie (GC-FID)
- Optimierung eines Kapillarzonen-Elektrophorese-Verfahrens, das an einen direkte Absorption-UV-Nachweis gekoppelt ist (CZE-UV), zum Bestimmen von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure nach ihrer Methylierung in 10 verschiedenen Proben von im Handel erhältlichen Omega-3-Nahrungsergänzungsmitteln
- Gleichzeitige Analyse von 45 Fettsäuren nach ihrer Methylderivatisierung in humanen Blutzellen durch Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) mit einer durch Ammoniak eingeleiteten chemischen Ionisation (CI)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥98% | assay - | assay ≥98% |
| format neat | format - | format neat | format - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group carboxylic acid |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
what is the solubility of this DHA methyl ester standard? It is immiscible in n-hexane.