Merck
05706
DL-allo-Isoleucin
≥99.0%
Synonym(e):
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methyl-pentansäure, DL-Alloisoleucin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-464-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721795
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
color
white
mp
~285 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)