Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>4.7 (vs air)
assay
≥98% (GC)
autoignition temp.
375 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylenglycoldimethylether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
112-49-2
112-49-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?