Merck
04954
Sigma-Aldrich
RBS Sericlean
About This Item
UNSPSC-Code:
41103206
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
ion chromatography: suitable
Dichte
1.16 g/mL at 20 °C
Rechtliche Hinweise
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)