Wichtige Dokumente
04907
N,N-Bis-[(R)-1-phenylethyl]dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amin
≥99.0%
Synonym(e):
(R,R)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amin, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl)-N,N-bis-[(R)-1-phenylethyl]phosphoramidit, BIPOL-A1(R)
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥97.0:3.0
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
99-102 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
InChIKey
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- In the asymmetric hydrovinylation of 1,3-diene.
- In the 1,4-asymmetric conjugate addition of 3-substituted cyclohexenones catalyzed by copper.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)